CAS RN 71697-59-1
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
theta-Cypermethrin, TRC
CAS: 71697-59-1 Molekylær formel: C22 H19 Cl2 N O3 Molekylvægt (g/mol): 416.3 Synonym: Cyclopropanecarboxylic acid, 3-(2,2-dichloroethenyl)-2,2-dimethyl-, cyano(3-phenoxyphenyl)methyl ester, [1α(S*),3β]-(±)-,NRDC 159,Theta-cypermethrin,Transmix IUPAC navn: [(R)-cyano-(3-phenoxyphenyl)methyl] (1S,3R)-3-(2,2-dichloroethenyl)-2,2-dimethylcyclopropane-1-carboxylate SMIL: CC1(C)[C@@H](C=C(Cl)Cl)[C@@H]1C(=O)O[C@@H](C#N)c2cccc(Oc3ccccc3)c2