CAS RN 7158-25-0
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
Tricyclopentadiene, TRC
CAS: 7158-25-0 Molekylær formel: C15H18 Molekylvægt (g/mol): 198.3 Synonym: 3a,4,4a,5,8,8a,9,9a-Octahydro-4,9:5,8-dimethano-1H-benz[f]indene;3a,4,4a,5,8,8a,9,9a-Octahydro-4,9:5,8-dimethano-1H-cyclopenta[a]naphthalene,4,9:5,8-Dimethano-3a,4,4a,5,8,8a,9,9a-octahydro-1H-benzindene,Cyclopentadiene trimer,DMOB,Pentacyclo[6.5.1.02,7.13,6.09,13]pentadeca-4,10-diene SMIL: O[C@H](CCCC1)[C@@H]1C2=CC=CC=C2