accessibility menu, dialog, popup

UserName

ClH3CONH2HO

CAS RN 7149-10-2

IUPAC Navn: 4-(aminomethyl)-2-methoxyphenol hydrochloridyl
Synonymer: vanillylamine hydrochloridyl
Molekylvægt (g/mol): 188.63
Molekylformel: C8H11ClNO2
InChi Key: LOYPVODLNGWOLM-UHFFFAOYSA-N
SMILES: [Cl].COC1=CC(CN)=CC=C1O

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater