CAS RN 70805-85-5
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
3Beta-Hydroxydesogestrel, TRC
CAS: 70805-85-5 Molekylær formel: C22 H30 O2 Molekylvægt (g/mol): 326.47 Synonym: 18,19-Dinorpregn-4-en-20-yne-3,17-diol, 13-ethyl-11-methylene-, (3β,17α)-,13-Ethyl-11-methylidene-18,19-dinor-17α-pregn-4-en-20-yne-3β,17-diol,3β-Hydroxydesogestrel,(3β,17α)-13-Ethyl-11-methylene-18,19-dinorpregn-4-en-20-yne-3,17-diol,Desogestrel Imp. E (EP) IUPAC navn: (3S,8S,9S,10R,13S,14S,17R)-13-ethyl-17-ethynyl-11-methylidene-1,2,3,6,7,8,9,10,12,14,15,16-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthrene-3,17-diol SMIL: CC[C@]12CC(=C)[C@H]3[C@@H](CCC4=C[C@@H](O)CC[C@H]34)[C@@H]1CC[C@@]2(O)C#C