CAS RN 68555-66-8
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
1-heptanesulfinic Acid Sodium Salt, TRC
CAS: 68555-66-8 Molekylær formel: C7F15NaO2S Molekylvægt (g/mol): 456.1 Synonym: Perfluoroheptanesulfonate Na Salt; IUPAC navn: sodium;1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-pentadecafluoroheptane-1-sulfinate SMIL: [Na+].[O-]S(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F