CAS RN 68194-13-8
IUPAC Navn:
2,2',3,4',5,6-hexachloro-1,1'-biphenyl
Synonymer:
2,2',3,4',5,6-hexachloro-1,1'-biphenyl
Molekylvægt (g/mol):
360.86
Molekylformel:
C12H4Cl6
InChi Key:
AQONCPKMJSBHQT-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
ClC1=CC=C(C(Cl)=C1)C1=C(Cl)C(Cl)=CC(Cl)=C1Cl
1
–
2
af
2
Resultater