accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 68194-07-0

IUPAC Navn: 2,2',3,4',5-pentachloro-1,1'-biphenyl
Synonymer: 2,2',3,4',5-pentachloro-1,1'-biphenyl
Molekylvægt (g/mol): 326.42
Molekylformel: C12H5Cl5
InChi Key: SUOAMBOBSWRMNQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: ClC1=CC=C(C(Cl)=C1)C1=CC(Cl)=CC(Cl)=C1Cl

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater