accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COONNCl

CAS RN 67625-36-9

IUPAC Navn: ethyl 5-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Synonymer: ethyl 5-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Molekylvægt (g/mol): 224.64
Molekylformel: C10H9ClN2O2
InChi Key: UDQYTPCGXBXZCE-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCOC(=O)C1=CN2C(C=CC=C2Cl)=N1
Mængde 
  • (1)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater