CAS RN 667940-23-0
IUPAC Navn:
2-(3-bromophenyl)naphthalene
Synonymer:
2-(3-bromophenyl)naphthalene
Molekylvægt (g/mol):
283.17
Molekylformel:
C16H11Br
InChi Key:
FWPXWVYUNHYGPE-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
BrC1=CC=CC(=C1)C1=CC2=CC=CC=C2C=C1
1
–
1
af
1
Resultater
1
2-(3-Bromophenyl)naphthalene, 98%, Thermo Scientific™
CAS: 667940-23-0 Molekylær formel: C16H11Br Molekylvægt (g/mol): 283.17 MDL nummer: MFCD16658911 InChI nøgle: FWPXWVYUNHYGPE-UHFFFAOYSA-N Synonym: 2-3-bromophenyl naphthalene,naphthalene, 2-3-bromophenyl,2 3-bromophenyl naphthalene,ksc279g1j PubChem CID: 23080773 IUPAC navn: 2-(3-bromophenyl)naphthalene SMIL: BrC1=CC=CC(=C1)C1=CC2=CC=CC=C2C=C1