CAS RN 65527-63-1
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
PRO-LAD, TRC
CAS: 65527-63-1 Molekylær formel: C22H29N3O Molekylvægt (g/mol): 351.49 Synonym: N-Propylnorlysergic acid N,N-diethylamide,N-PropylnorLSD,(8beta)-9,10-didehydro-N,N-diethyl-6-propylergoline-8-carboxamide IUPAC navn: (6aS,9S)-N,N-diethyl-7-propyl-6,6a,8,9-tetrahydro-4H-indolo[4,3-fg]quinoline-9-carboxamide SMIL: CCCN1C[C@H](C=C2[C@@H]1Cc3c[nH]c4cccc2c34)C(=O)N(CC)CC