CAS RN 65473-08-7
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
(Z)-Naftifine, TRC
CAS: 65473-08-7 Molekylær formel: C21H21N Molekylvægt (g/mol): 287.4 Synonym: (Z)-N-Methyl-N-(3-phenyl-2-propen-1-yl)-1-naphthalenemethanamine Hydrochloride,(Z)-N-Cinnamyl-N-methyl-1-naphthalenemethanamine Hydrochloride,(Z)-AW 105-843,(Z)-Exoderil,(Z)-Naftifungin,(Z)-Naftin,(Z)-SN 105-843 IUPAC navn: (Z)-N-methyl-N-(1-naphthylmethyl)-3-phenyl-prop-2-en-1-amine SMIL: CN(C\C=C/c1ccccc1)Cc2cccc3ccccc23