accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3H3COBOH3CH3CClN

CAS RN 652148-92-0

IUPAC Navn: 2-chloro-6-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine
Synonymer: 2-chloro-6-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine
Molekylvægt (g/mol): 239.51
Molekylformel: C11H15BClNO2
InChi Key: CROJXBLQCOIOBI-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CC=CC(Cl)=N1
Grad 
  • (1)
  • (1)
Mængde 
  • (1)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater