accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CNH3CNH3CNH3CNFPFFFFFCu

CAS RN 64443-05-6

IUPAC Navn: λ¹-copper(1+) tetrakis(acetonitrile) hexafluoro-λ⁵-phosphanuide
Synonymer: tetrakis(acetonitrile)copper(I) hexafluorophosphate
Molekylvægt (g/mol): 372.72
Molekylformel: C8H12CuF6N4P
InChi Key: GNQXUMGHBSAQBV-UHFFFAOYSA-N
SMILES: [Cu+].CC#N.CC#N.CC#N.CC#N.F[P-](F)(F)(F)(F)F
Mængde 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater

Snævre resultater

  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)