accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 63327-57-1

H3CH3CCH3OOOOH3CNHOO

CAS RN 63327-57-1

IUPAC Navn: 4-tert-butyl 1-methyl 2-{[(benzyloxy)carbonyl]amino}butanedioate
Synonymer: 4-tert-butyl 1-methyl 2-{[(benzyloxy)carbonyl]amino}butanedioate
Molekylvægt (g/mol): 337.37
Molekylformel: C17H23NO6
InChi Key: HHCORPWNIMSWJP-UHFFFAOYNA-N
SMILES: COC(=O)C(CC(=O)OC(C)(C)C)NC(=O)OCC1=CC=CC=C1

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater

Snævre resultater

  • (2)
  • (1)
  • (1)