CAS RN 631-87-8
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
all-trans-Retinyl Stearate, TRC
CAS: 631-87-8 Molekylær formel: C38H64O2 Molekylvægt (g/mol): 552.91 Synonym: Retinol, octadecanoate (9CI),Retinol, stearate (7CI,8CI),Stearic acid, ester with retinol (6CI),Retinyl stearate,all-trans-Retinyl stearate IUPAC navn: [(2E,4E,6E,8E)-3,7-dimethyl-9-(2,6,6-trimethylcyclohexen-1-yl)nona-2,4,6,8-tetraenyl] octadecanoate SMIL: CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC\C=C(/C)\C=C\C=C(/C)\C=C\C1=C(C)CCCC1(C)C