accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CNH2OO

CAS RN 627-01-0

IUPAC Navn: 2-(ethylazaniumyl)acetate
Synonymer: (ethylammonio)acetate N-ethylglycine zwitterion
Molekylvægt (g/mol): 103.12
Molekylformel: C4H9NO2
InChi Key: YPIGGYHFMKJNKV-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC[NH2+]CC([O-])=O
Mængde 
  • (1)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater