accessibility menu, dialog, popup

UserName

OHOHO

CAS RN 606488-94-2

IUPAC Navn: 3-hydroxycyclohexane-1-carboxylic acid
Synonymer: 3-hydroxycyclohexane-1-carboxylic acid
Molekylvægt (g/mol): 144.17
Molekylformel: C7H12O3
InChi Key: JBZDHFKPEDWWJC-UHFFFAOYNA-N
SMILES: OC1CCCC(C1)C(O)=O
Mængde 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater

Snævre resultater

  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)