accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3OHOHO

CAS RN 600-15-7

IUPAC Navn: 2-hydroxybutanoic acid
Synonymer: α-hydroxybutyric acid (+/-)α-hydoxy butyric acid
Molekylvægt (g/mol): 104.11
Molekylformel: C4H8O3
InChi Key: AFENDNXGAFYKQO-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CCC(O)C(O)=O
Mængde 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater