accessibility menu, dialog, popup

UserName

HONHCH2NHONHCH2NOSOOO

CAS RN 5949-16-6

IUPAC Navn: bis(5-ethenyl-2-[hydroxy(quinolin-4-yl)methyl]-1-azabicyclo[2.2.2]octan-1-ium) sulfate
Synonymer: bis(5-ethenyl-2-[hydroxy(quinolin-4-yl)methyl]-1-azabicyclo[2.2.2]octan-1-ium) sulfate
Molekylvægt (g/mol): 686.87
Molekylformel: C38H46N4O6S
InChi Key: WBBHOISPYYYBTC-UHFFFAOYNA-N
SMILES: [O-]S([O-])(=O)=O.OC(C1CC2CC[NH+]1CC2C=C)C1=C2C=CC=CC2=NC=C1.OC(C1CC2CC[NH+]1CC2C=C)C1=C2C=CC=CC2=NC=C1
Mængde 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater