accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CCH3H3COOHOONHOO

CAS RN 5891-45-2

IUPAC Navn: 4-{[(benzyloxy)carbonyl]amino}-5-(tert-butoxy)-5-oxopentanoic acid
Synonymer: 4-{[(benzyloxy)carbonyl]amino}-5-(tert-butoxy)-5-oxopentanoic acid
Molekylvægt (g/mol): 337.37
Molekylformel: C17H23NO6
InChi Key: VJECGKAFPHEJQS-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CC(C)(C)OC(=O)C(CCC(O)=O)NC(=O)OCC1=CC=CC=C1
Molekylvægt (g/mol) 
  • (2)
  • (3)
Mængde 
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater

Snævre resultater

  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)