accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CH3CSHOOOO

CAS RN 5872-08-2

IUPAC Navn: {7,7-dimethyl-2-oxobicyclo[2.2.1]heptan-1-yl}methanesulfonic acid
Synonymer: camphorsulfonic acid reychler's acid CSA camphersulfosaeure
Molekylvægt (g/mol): 232.29
Molekylformel: C10H16O4S
InChi Key: MIOPJNTWMNEORI-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CC1(C)C2CCC1(CS(O)(=O)=O)C(=O)C2

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater