accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3NH3CNNNNOOHH2NHO

CAS RN 58-60-6

IUPAC Navn: 4-amino-2-[6-(dimethylamino)-9H-purin-9-yl]-5-(hydroxymethyl)oxolan-3-ol
Synonymer: puromycin aminonucleoside
Molekylvægt (g/mol): 294.32
Molekylformel: C12H18N6O3
InChi Key: RYSMHWILUNYBFW-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CN(C)C1=C2N=CN(C3OC(CO)C(N)C3O)C2=NC=N1
Farve 
  • (6)
Grad 
  • (6)
Fysisk form 
  • (6)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater

Snævre resultater

  • (6)
  • (6)
  • (6)
  • (6)
  • (6)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)