CAS RN 570410-72-9
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
D-2’-Deoxyribofuranosyl-3-guanylurea(Alpha/Beta-Mixture), TRC
CAS: 570410-72-9 Molekylær formel: C7H14N4O4 Molekylvægt (g/mol): 218.21 Synonym: N-(Aminoiminomethyl)-N'-(2-deoxy-D-erythro-pentofuranosyl)urea; IUPAC navn: N-(Aminoiminomethyl)-N'-(2-deoxy-D-erythro-pentofuranosyl)urea SMIL: O[C@H]1CC(NC(NC(N)=N)=O)O[C@@H]1CO