CAS RN 56842-77-4
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
7-[1-(1H)-Tetrazolylacetamido]desacetoxycephalosporanic Acid, TRC
CAS: 56842-77-4 Molekylær formel: C11H12N6O4S Molekylvægt (g/mol): 324.32 Synonym: (6R-trans)-3-methyl-8-oxo-7-[(1H-tetrazol-1-ylacetyl)amino]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, cefazolin sodium impurity C IUPAC navn: (6R,7R)-3-methyl-8-oxo-7-[[2-(tetrazol-1-yl)acetyl]amino]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid SMIL: CC1=C(N2[C@H](SC1)[C@H](NC(=O)Cn3cnnn3)C2=O)C(=O)O