CAS RN 55206-11-6
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
4-Hydroxytryptamine Creatinine Sulfate, TRC
CAS: 55206-11-6 Molekylær formel: C10 H12 N2 O . C4 H10 N4 O . H2 O4 S Molekylvægt (g/mol): 404.44 Synonym: 4-Hydroxytryptamine Creatinine IUPAC navn: 3-(2-aminoethyl)-1H-indol-4-ol;2-[carbamimidoyl(methyl)amino]acetamide;sulfuric acid SMIL: CN(CC(=O)N)C(=N)N.NCCc1c[nH]c2cccc(O)c12.OS(=O)(=O)O