CAS RN 53643-13-3
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
4-Methylumbelliferyl Beta-D-N,N’,N' '-Triacetylchitotrioside, TRC
CAS: 53643-13-3 Molekylær formel: C34 H47 N3 O18 Molekylvægt (g/mol): 785.75 IUPAC navn: N-[(2S,3R,4R,5S,6R)-2-[(2R,3S,4R,5R,6S)-5-acetamido-6-[(2R,3S,4R,5R,6S)-5-acetamido-4-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-6-(4-methyl-2-oxochromen-7-yl)oxyoxan-3-yl]oxy-4-hydroxy-2-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxy-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]acetamide SMIL: CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]1O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](NC(=O)C)[C@H](O[C@H]3[C@H](O)[C@@H](NC(=O)C)[C@H](Oc4ccc5C(=CC(=O)Oc5c4)C)O[C@@H]3CO)O[C@@H]2CO