CAS RN 53643-12-2
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
4-Methylumbelliferyl Di-N-Acetyl-Beta-D-chitobiose, TRC
CAS: 53643-12-2 Molekylær formel: C26 H34 N2 O13 Molekylvægt (g/mol): 582.55 Synonym: 4-Methylumbelliferyl Di-N-Acetyl-Ss-D-Chitobiose IUPAC navn: N-[(2S,3R,4R,5S,6R)-2-[(2R,3S,4R,5R,6S)-5-acetamido-4-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-6-(4-methyl-2-oxochromen-7-yl)oxyoxan-3-yl]oxy-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]acetamide SMIL: CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]1O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](NC(=O)C)[C@H](Oc3ccc4C(=CC(=O)Oc4c3)C)O[C@@H]2CO