accessibility menu, dialog, popup

UserName

HClH3CNCH3OOOCH3OH3COCH3

CAS RN 53464-72-5

IUPAC Navn: hydrogen 8-(diethylamino)octyl 3,4,5-trimethoxybenzoate chloride
Synonymer: hydrogen 8-(diethylamino)octyl 3,4,5-trimethoxybenzoate chloride
Molekylvægt (g/mol): 432
Molekylformel: C22H38ClNO5
InChi Key: KFJZVXKPPQIYCG-UHFFFAOYSA-N
SMILES: [H+].[Cl-].CCN(CC)CCCCCCCCOC(=O)C1=CC(OC)=C(OC)C(OC)=C1
Molekylvægt (g/mol) 
  • (3)
  • (2)
Mængde 
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
Fysisk form 
  • (2)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater

Snævre resultater

  • (2)
  • (3)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)