accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COOBrCH3

CAS RN 533-68-6

IUPAC Navn: ethyl 2-bromobutanoate
Synonymer: ethyl 2-bromobutanoate
Molekylvægt (g/mol): 195.06
Molekylformel: C6H11BrO2
InChi Key: XIMFCGSNSKXPBO-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CCOC(=O)C(Br)CC
Mængde 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater