accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3CH3CH3H3C

CAS RN 527-53-7

IUPAC Navn: 1,2,3,5-tetramethylbenzene
Synonymer: 1,2,3,5-tetramethylbenzene
Molekylvægt (g/mol): 134.22
Molekylformel: C10H14
InChi Key: BFIMMTCNYPIMRN-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1=CC(C)=C(C)C(C)=C1
dimIndustryType 
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater