CAS RN 5241-24-7
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
Demethyldihydrolanosterol, TRC
CAS: 5241-24-7 Molekylær formel: C29H50O Molekylvægt (g/mol): 414.71 Synonym: (3beta,5alpha)-4,4-Dimethylcholest-8-en-3-ol,4,4-Dimethyl-5alpha-cholest-8-en-3beta-ol,4,4-Dimethyl-5alpha-cholest-8(9)-en-3beta-ol IUPAC navn: (3S,5R,10S,13R,14R,17R)-4,4,10,13-tetramethyl-17-[(2R)-6-methylheptan-2-yl]-1,2,3,5,6,7,11,12,14,15,16,17-dodecahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-ol SMIL: CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2C3=C(CC[C@]12C)[C@@]4(C)CC[C@H](O)C(C)(C)[C@@H]4CC3