CAS RN 521-40-4
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
Desmethylnarcotine, TRC
CAS: 521-40-4 Molekylær formel: C21 H21 N O7 Molekylvægt (g/mol): 399.39 Synonym: (S)-3-((R)-4-Hydroxy-6-methyl-5,6,7,8-tetrahydro-[1,3]dioxolo[4,5-g]isoquinolin-5-yl)-6,7-dimethoxyisobenzofuran-1(3H)-one IUPAC navn: (3S)-3-[(5R)-4-hydroxy-6-methyl-7,8-dihydro-5H-[1,3]dioxolo[4,5-g]isoquinolin-5-yl]-6,7-dimethoxy-3H-isobenzofuran-1-one SMIL: COc1ccc2[C@H](OC(=O)c2c1OC)[C@@H]3N(C)CCc4cc5OCOc5c(O)c34