CAS RN 51706-55-9
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
4-(2-amino-2-methylpropyl)phenol, TRC
CAS: 51706-55-9 Molekylær formel: C10 H15 N O Molekylvægt (g/mol): 165.232 Synonym: 4-(2-Amino-2,2-dimethylethyl)Phenol,4-(2-Methyl-2-Aminopropyl)Phenol,p-Hydroxyphentermine IUPAC navn: 4-(2-amino-2-methyl-propyl)phenol SMIL: CC(C)(N)Cc1ccc(O)cc1