CAS RN 517-09-9
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
Equilenin, TRC
CAS: 517-09-9 Molekylær formel: C18 H18 O2 Molekylvægt (g/mol): 266.33 Synonym: Equilenin,Estra-1,3,5,7,9-pentaen-17-one, 3-hydroxy-,Equilenin (6CI),3-Hydroxyestra-1,3,5,7,9-pentaen-17-one,(+)-Equilenin,3-Hydroxyestra-1,3,5(10),6,8-pentaen-17-one,E 400,Equilenine,NSC 9901,d-Equilenin IUPAC navn: (13S,14S)-3-hydroxy-13-methyl-12,14,15,16-tetrahydro-11H-cyclopenta[a]phenanthren-17-one SMIL: C[C@]12CCc3c(ccc4cc(O)ccc34)[C@@H]1CCC2=O