accessibility menu, dialog, popup

UserName

NMgBr

CAS RN 480424-80-4

IUPAC Navn: magnesium(2+) 2-[(pyrrolidin-1-yl)methyl]benzen-1-ide bromide
Synonymer: magnesium(2+) 2-(pyrrolidin-1-ylmethyl)benzen-1-ide bromide
Molekylvægt (g/mol): 264.45
Molekylformel: C11H14BrMgN
InChi Key: WJCUFESQPAZURD-UHFFFAOYSA-M
SMILES: [Mg++].[Br-].C(N1CCCC1)C1=CC=CC=[C-]1

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater