CAS RN 479-30-1
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
5-Hydroxy-6-methyl-3,4-pyridinedicarboxylic Acid, TRC
CAS: 479-30-1 Molekylær formel: C8H7NO5 Molekylvægt (g/mol): 197.14 Synonym: Ichiba Acid IUPAC navn: 5-hydroxy-6-methylpyridine-3,4-dicarboxylic acid SMIL: O=C(C1=C(C(O)=O)C(O)=C(C)N=C1)O