accessibility menu, dialog, popup

UserName

SHNNH2H2OHCl

CAS RN 465515-36-0

IUPAC Navn: 1-benzothiophene-3-carboximidamide hydrate hydrochloride
Synonymer: 1-benzothiophene-3-carboximidamide hydrate hydrochloride
Molekylvægt (g/mol): 230.71
Molekylformel: C9H11ClN2OS
InChi Key: DCDNRDYUSJNDGA-UHFFFAOYSA-N
SMILES: O.Cl.NC(=N)C1=CSC2=CC=CC=C12
Mængde 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater

Snævre resultater

  • (1)
  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)