accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3CH3CH3CH2

CAS RN 4630-07-3

IUPAC Navn: 4a,5-dimethyl-3-(prop-1-en-2-yl)-1,2,3,4,4a,5,6,7-octahydronaphthalene
Synonymer: valencene
Molekylvægt (g/mol): 204.36
Molekylformel: C15H24
InChi Key: QEBNYNLSCGVZOH-UHFFFAOYNA-N
SMILES: CC1CCC=C2CCC(CC12C)C(C)=C
Mængde 
  • (1)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater