accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3OOOOCH3OOCH3(E/Z)

CAS RN 4271-99-2

IUPAC Navn: 1,2,3-trimethyl prop-1-ene-1,2,3-tricarboxylate
Synonymer: 1,2,3-trimethyl prop-1-ene-1,2,3-tricarboxylate
Molekylvægt (g/mol): 216.19
Molekylformel: C9H12O6
InChi Key: DZAIBGWGBBQGPZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COC(=O)CC(=CC(=O)OC)C(=O)OC

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater