accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3COOCH3NH2

CAS RN 41191-92-8

IUPAC Navn: ethyl 3-amino-4-methylbenzoate
Synonymer: ethyl 3-amino-4-methylbenzoate
Molekylvægt (g/mol): 179.22
Molekylformel: C10H13NO2
InChi Key: MCNBNDUVWQEKNZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCOC(=O)C1=CC(N)=C(C)C=C1

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater