accessibility menu, dialog, popup

UserName

O(E)

CAS RN 38982-12-6

IUPAC Navn: (2E)-3-(anthracen-9-yl)prop-2-enal
Synonymer: (2E)-3-(anthracen-9-yl)prop-2-enal
Molekylvægt (g/mol): 232.28
Molekylformel: C17H12O
InChi Key: NLHDGEXLFCDTHQ-BJMVGYQFSA-N
SMILES: O=C\C=C\C1=C2C=CC=CC2=CC2=CC=CC=C12
Mængde 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater

Snævre resultater

  • (3)
  • (1)
  • (1)
  • (1)