CAS RN 38864-21-0
IUPAC Navn:
N-[(2R,3R,4S,5R)-4-{[(2S,3R,4R,5S,6R)-3-acetamido-5-{[(2S,3R,4R,5S,6R)-3-acetamido-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy}-4-hydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy}-3,5,6-trihydroxy-1-oxohexan-2-yl]acetamide
Synonymer:
N-[(2R,3R,4S,5R)-4-{[(2S,3R,4R,5S,6R)-3-acetamido-5-{[(2S,3R,4R,5S,6R)-3-acetamido-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy}-4-hydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy}-3,5,6-trihydroxy-1-oxohexan-2-yl]acetamide
Molekylvægt (g/mol):
627.6
Molekylformel:
C24H41N3O16
InChi Key:
LRDDKCYRFNJZBX-WHFMPQCRSA-N
SMILES:
CC(=O)N[C@@H](C=O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2NC(C)=O)[C@H](O)[C@H]1NC(C)=O)[C@H](O)CO
1
–
1
af
1
Resultater
1
N,N’,N’’-Triacetyl Chitotriose, TRC
CAS: 38864-21-0 Molekylær formel: C24H41N3O16 Molekylvægt (g/mol): 627.6 IUPAC navn: N-[(2S,3R,4R,5S,6R)-2-[(2R,3S,4R,5R,6S)-5-acetamido-6-[(2R,3S,4R,5R)-5-acetamido-1,2,4-trihydroxy-6-oxohexan-3-yl]oxy-4-hydroxy-2-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]oxy-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]acetamide SMIL: CC(=O)N[C@@H](C=O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2NC(=O)C)[C@H](O)[C@H]1NC(=O)C)[C@H](O)CO