accessibility menu, dialog, popup

UserName

ClClClClCl

CAS RN 38380-01-7

IUPAC Navn: 2,2',4,4',5-pentachloro-1,1'-biphenyl
Synonymer: polychlorinated biphenyl (aroclor 4465)
Molekylvægt (g/mol): 326.42
Molekylformel: C12H5Cl5
InChi Key: LMQJBFRGXHMNOX-UHFFFAOYSA-N
SMILES: ClC1=CC=C(C(Cl)=C1)C1=CC(Cl)=C(Cl)C=C1Cl

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater