CAS RN 3588-60-1
IUPAC Navn:
2-{[(benzyloxy)carbonyl]amino}-4-methylpentanoic acid
Synonymer:
2-{[(benzyloxy)carbonyl]amino}-4-methylpentanoic acid
Molekylvægt (g/mol):
265.31
Molekylformel:
C14H19NO4
InChi Key:
USPFMEKVPDBMCG-UHFFFAOYNA-N
SMILES:
CC(C)CC(NC(=O)OCC1=CC=CC=C1)C(O)=O