accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CCH3Br

CAS RN 35354-37-1

IUPAC Navn: 1-bromo-5-methylhexane
Synonymer: 1-bromo-5-methylhexane
Molekylvægt (g/mol): 179.1
Molekylformel: C7H15Br
InChi Key: XAOFMTDKQYEOES-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC(C)CCCCBr
Mængde 
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater