CAS RN 350508-29-1
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
4-(Methylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanol N-Beta-D-Glucuronide, TRC
CAS: 350508-29-1 Molekylær formel: C16 H23 N3 O8 Molekylvægt (g/mol): 385.37 Synonym: Pyridinium, 1-β-D-glucopyranuronosyl-3-[(1S)-1-hydroxy-4-(methylnitrosoamino)butyl]-, inner salt, stereoisomer (9CI),4-(Methylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanol N-β-D-glucuronide,NNAL-N-glucuronide IUPAC navn: (2S,3S,4S,5R,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-[4-[methyl(nitroso)amino]-1-pyridin-3-ylbutoxy]oxane-2-carboxylic acid SMIL: CN(CCCC(O[C@@H]1O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)C(=O)O)c2cccnc2)N=O