accessibility menu, dialog, popup

UserName

OH(R)O(S)O(R)OO(R)O(R)OH(S)OH(S)OH(R)O(R)O(R)OH(S)OH(S)HO(R)HO(R)O(R)O(R)OH(S)OH(S)HO(R)HO(S)O(R)O(R)HO(S)HO(S)HO(R)HO(R)O(R)O(R)OH(S)OH(S)HO(R)HO(R)OH(S)OH(S)OH

CAS RN 34620-78-5

IUPAC Navn: (2S,3R,4S,5S,6R)-2-{[(2R,3R,4S,5R)-6-{[(2R,3R,4S,5S,6R)-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-3-{[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy}oxan-2-yl]oxy}-3,4,5-tris({[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy})oxan-2-yl]methoxy}-6-(hydroxymethyl)oxane-3,4,5-triol
Synonymer: (2S,3R,4S,5S,6R)-2-{[(2R,3R,4S,5R)-6-{[(2R,3R,4S,5S,6R)-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-3-{[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy}oxan-2-yl]oxy}-3,4,5-tris({[(2R,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy})oxan-2-yl]methoxy}-6-(hydroxymethyl)oxane-3,4,5-triol
Molekylvægt (g/mol): 1153
Molekylformel: C42H72O36
InChi Key: WWDPIUOBYLGGIJ-KIXFCQHQSA-N
SMILES: OC[C@H]1O[C@H](OC[C@H]2OC(O[C@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O[C@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)[C@H](O[C@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)[C@@H](O[C@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)[C@@H]2O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Mængde 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater

Snævre resultater

  • (5)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)