accessibility menu, dialog, popup

UserName

H3CNNHNN

CAS RN 3441-00-7

IUPAC Navn: 5-(3-methylphenyl)-2H-1,2,3,4-tetrazole
Synonymer: 5-(3-methylphenyl)-2H-1,2,3,4-tetrazole
Molekylvægt (g/mol): 160.18
Molekylformel: C8H8N4
InChi Key: GWZNHKMUSLKULV-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1=CC=CC(=C1)C1=NNN=N1
Mængde 
  • (1)
  • (1)

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater