CAS RN 34333-71-6
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
(S)-(+)-Mepivacaine Hydrochloride, TRC
CAS: 34333-71-6 Molekylær formel: C15 H22 N2 O . H Cl Molekylvægt (g/mol): 282.809 Synonym: (2S)-N-(2,6-Dimethylphenyl)-1-methyl-2-piperidinecarboxamide Hydrochloride,(+)-Mepivacaine Hydrochloride,(+)-1-Methyl-2',6'-pipecoloxylidide, MonoHydrochloride,(+)-Mepivacaine Hydrochloride,(S)-N-(2,6-Dimethylphenyl)-1-methyl-2-piperidinecarboxamide Hydrochloride,Ripovacaine EP Impurity C IUPAC navn: (2S)-N-(2,6-dimethylphenyl)-1-methylpiperidine-2-carboxamide;hydrochloride SMIL: Cl.CN1CCCC[C@H]1C(=O)Nc2c(C)cccc2C