CAS RN 34079-68-0
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
2,6-Diaminopurine Arabinoside, TRC
CAS: 34079-68-0 Molekylær formel: C10H14N6O4 Molekylvægt (g/mol): 282.26 Synonym: 9-beta-D-Arabinofuranosyl-9H-purine-2,6-diamine,2,6-Diamino-9-beta-D-arabinofuranosylpurine,9-beta-D-Arabinofuranosyl-2,6-diaminopurine IUPAC navn: (2R,3S,4S,5R)-2-(2,6-diaminopurin-9-yl)-5-(hydroxymethyl)oxolane-3,4-diol SMIL: Nc1nc(N)c2ncn([C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]3O)c2n1